Informacje o tej pozycji
biological source
Bugula neritina (sponge)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
colorless to light yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@]2(C[C@H]3OC(C\C(=C\C(=O)OC)\C3)\C=C\C([C@@]4(OC(C[C@@H](OC(=O)C[C@@H](C[C@@H]1C[C@@H](C2(C)C)O)O)[C@H](O)C)C\C(=C/C(=O)OC)\[C@@H]4OC(=O)\C=C\C=C\CCC)O)(C)C)O
InChI
1S/C45H66O16/c1-9-10-11-12-13-14-37(49)59-41-29(21-39(51)56-8)20-32-24-35(27(2)46)58-40(52)23-30(47)22-33-25-36(48)43(5,6)44(53,60-33)26-34-18-28(19-38(50)55-7)17-31(57-34)15-16-42(3,4)45(41,54)61-32/h11-16,19,21,27,30-36,41,46-48,53-54H,9-10,17-18,20,22-26H2,1-8H3/b12-11+,14-13+,16-15+,28-19-,29-21+/t27-,30-,31?,32?,33-,34+,35-,36+,41+,44+,45-/m1/s1
InChI key
LIPGUSBNMQRYNL-WZYRAJGLSA-N
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?