Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1270, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(cc([c]1=O)C(=O)OCC)ccc(c2)O
InChI
1S/C12H10O5/c1-2-16-11(14)9-5-7-3-4-8(13)6-10(7)17-12(9)15/h3-6,13H,2H2,1H3
InChI key
IETDBZQIWIJQJG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PFKFB3 inhibitor
YZ9 is a potent inhibitor of PFKFB3 (6-phosphfructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase) with an IC50 = 183 nM. PFKFB3 is over expressed in many cancers and catalyzes the production of fructose-2,6-bisphosphate, which can potentiate PFK1 activity, enhancing glycolysis in tumor cells. YZ9 dose dependently inhibits proliferation of HeLa cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?