Przejdź do
SML1286
Fumonisin B1 Ready Made Solution
(Fusarium moniliforme), 1 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
(2S,2′S)-2,2′-{[(5S,6R,7R,9R,11S,16R,18S,19S)-19-amino-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosane-6,7-diyl]bis[oxy(2-oxoethane-2,1-diyl)]}disuccinic acid, Macrofusin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H59NO15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
721.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
DMSO solution
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
(Fusarium moniliforme)
form
DMSO solution
concentration
1 mg/mL in DMSO
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]([C@@H](O)C[C@H](O)CCCC[C@H](O)C[C@H](C[C@@H](OC(=O)C[C@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](OC(=O)C[C@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](CCCC)C)C)C
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
InChI key
UVBUBMSSQKOIBE-ZWKVXHQASA-N
General description
Fumonisin B1 is a mycotoxin found in the fungus Fusarium moniliforme. This toxin can also be obtained from corn infected with the same fungus. Fumonisin B1 shares similarities with sphingosine and okadaic acid (OA).
Application
Fumonisin B1 from Fusarium moniliforme has been used: as a standard in the analysis of mycotoxins in caecal content obtained from adult pigs, in the study of the effect of fumonisin B1 on the metabolism of prion protein (PrP) isoforms and the synthesis of scrapie prion protein PrPSc, and in the study of the toxic effects of fumonisin B1 on explants obtained from pig jejunum.
Biochem/physiol Actions
Fumonisin B1 is a fungal metabolite that acts as a hepatocarcinogen and causes hepatotoxicity in rats. In horses, Fumonisin B1 causes leukoencephalitis, and in pigs, it causes pulmonary edema syndrome. In China and southern parts of Africa, Fumonisin B1 is linked with high incidence of esophageal cancer in humans. Fumonisin B1 acts as an inhibitor of sphingosine N-acyltransferase enzyme.
Fungal metabolite believed to cause leukoencephalomalacia in horses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3413932936F1147
description
(Fusarium moniliforme), 1 mg/mL in DMSO
description
~50 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
description
reference material
description
≥98% (HPLC)
form
DMSO solution
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
biological source
(Fusarium moniliforme)
biological source
-
biological source
-
biological source
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
concentration
1 mg/mL in DMSO
concentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water
concentration
-
concentration
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)