Przejdź do
SML1289
Desferrithiocin sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4S)-4,5-Dihydro-2-(3-hydroxy-2-pyridinyl)-4-methyl-4-Thiazolecarboxylic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1411,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N2O3S · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.26 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1411,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
InChI key
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Biochem/physiol Actions
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP987SYX0034210652202001
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
-
description
from human serum
form
powder
form
solid
form
solid
form
solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
water: miscible
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
clear red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)