This product is not tested for solubility in DMSO. However, various sources state that this product can be solubilized in DMSO at ≥ 25 mg/mL . Please note this has not been validated internally.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5800,00 zł 4930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H38N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SQ109, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(CCC=C(C)C)=C\CNCCNC1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@H](C2)C3
InChI
1S/C22H38N2/c1-16(2)5-4-6-17(3)7-8-23-9-10-24-22-20-12-18-11-19(14-20)15-21(22)13-18/h5,7,18-24H,4,6,8-15H2,1-3H3/b17-7+
InChI key
JFIBVDBTCDTBRH-REZTVBANSA-N
Application
SQ109 has been used:
- as an antitubercular agent to study its interactions with mycobacterial membrane proteins large 3 (MmpL3) binding pocket
- as a positive control to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of ohmyungsamycins (OMS) A and B against Mycobacterium tuberculosis (Mtb) using the resazurin microtiter assay (REMA) plate method
- as an inhibitor of MmpL3 to explore the utility of mycobacterial CRISPR interference for validating target gene essentiality and compound mode of action
Biochem/physiol Actions
Antitubercular; Inhibitor of MmpL3, a mycolic acid transporter required for incorporation of mycolic acid into the Mycobacterium tuberculosis cell wall.
SQ109 is an antitubercular developed for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). SQ109 inhibits the activity of MmpL3, a mycolic acid transporter required for incorporation of mycolic acid into the Mycobacterium tuberculosis cell wall.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
solubility of SQ109 in DMSO