Przejdź do
SML1324
XEN445
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(3-(Pyridin-2-ylmethoxy)pyrrolidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)N2C[C@H](CC2)OCc3ncccc3)C(=O)O
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)12-4-5-16(15(9-12)17(24)25)23-8-6-14(10-23)26-11-13-3-1-2-7-22-13/h1-5,7,9,14H,6,8,10-11H2,(H,24,25)/t14-/m0/s1
InChI key
NBGRERFNOKZQLO-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase with an IC50 of 237 nM and high selectivity over hepatic and lipoprotein lipases. In experiments with wild-type mice, XEN445 raised plasma HDL-cholesterol levels by 16% after 3 days and by 30% after 9 days dosing.
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3290769118
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
99.99%, Messer® CANGas
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.99%
form
powder
form
powder
form
gas
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)