Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł 1776,50 zł |
Informacje o tej pozycji
536,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)C2Nc3c(c5c(cc3)cccc5)C4=C2C(=O)CC(C4)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C27H27BrN2O/c1-27(2)14-19-24-18-8-6-5-7-16(18)9-11-21(24)29-26(25(19)23(31)15-27)17-10-12-22(30(3)4)20(28)13-17/h5-13,26,29H,14-15H2,1-4H3
InChI key
NVFRRJQWRZFDLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Glutaminase Inhibitor, Compd 968, is a cell-permeable, reversible inhibitor of mitochondrial glutaminase. Represses growth & invasive activity in glutaminase upregulated fibroblasts and tumor cells. | description sufficient for 100 fluorometric tests |
| form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?