Przejdź do
SML1340
ML193 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
AC1LOE9L, CID-1261822, CID1261822, N-{4-[(3,4-Dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl}-6,8-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)quinoline-4-carboxamide trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H25N5O4S · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
641.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(C(O)=O)F.CC1=C(ON=C1C)NS(C2=CC=C(NC(C3=CC(C4=CC=CC=N4)=NC5=C3C=C(C)C=C5C)=O)C=C2)(=O)=O
InChI
1S/C28H25N5O4S.C2HF3O2/c1-16-13-17(2)26-22(14-16)23(15-25(31-26)24-7-5-6-12-29-24)27(34)30-20-8-10-21(11-9-20)38(35,36)33-28-18(3)19(4)32-37-28;3-2(4,5)1(6)7/h5-15,33H,1-4H3,(H,30,34);(H,6,7)
InChI key
VLRPKRWNDZQTPS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML193 is a potent and selective piperadinyloxadiazolone antagonist for G protein-coupled receptor (GPCR) GPR55, a receptor for L-α-lysophosphatidylinositol (LPI) which also binds synthetic cannabinoids, and signals through several endogenous pathways. GPR55 is highly abundant in the CNS as well as in intestine, bone marrow, spleen, platelets, immune and endothelial cells. Its role is not completely understood, but has been implicated in inflammatory pain, neuropathic pain, metabolic disorder, bone development, and cancer. Selective antagonists are needed to further elucidate the role of GPR55 in physiology and pathobiology. ML193 (CID1261822) has 221 nM potency for GPR55 and >145-fold, >27-fold and >145-fold antagonist selectivity against GPR35, cannabinoid receptors CB1 and CB2, respectively and >145-fold agonist selectivity against GPR35, CB1 and CB2. ML193 is inhibits the downstream responses of ERK phosphorylation with an IC50 of 65 nM and PKC βII translocation with an IC50 of 10 μM.
ML193 is a potent and selective piperadinyloxadiazolone antagonist for G protein-coupled receptor (GPCR) GPR55.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)