Przejdź do
SML1343
3PO
≥98% (HPLC), PFKFB3 inhibitor, powder
Synonim(y):
(2E)-3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, 3PO (inhibitor of glucose metabolism)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1130,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3PO, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=CN=CC=C2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
InChI key
UOWGYMNWMDNSTL-ONEGZZNKSA-N
Application
3PO has been used as a 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase isoform 3(PFKFB3) inhibitor to study its effect on cell viability loss, apoptosis, and necroptosis in colorectal cancer cells. It has also been used as a PFKFB3 inhibitor to inhibit glycolysis and study its effects on cell viability and reactive oxygen species (ROS) production in trabectedin (TRB) and lurbinectedin (LUR) treated human macrophages (hMFs).
Biochem/physiol Actions
3PO is a potent and selective inhibitor of PFKFB3 (6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase) that reduces glycolytic flux and suppresses glucose uptake. 3PO is selectively cytostatic to transformed cells and suppresses the growth of established tumor in mice.
3PO is a potent and selective inhibitor of PFKFB3 (6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase).
Inhibition of glycolysis by PFKFB3 blockade mediated by 3PO reduced pathological angiogenesis in cancer and inflammation. 3PO aids in the regulation of endothelial proliferation and migration. It also reduces pro-inflammatory activation of endothelial cells and experimental inflammation in vivo. Therefore, it may be a potential therapeutic for treating chronic inflammation. Its anti-inflammatory activity in human endothelial cells is independent of its target PFKFB3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3145HPA008266HPA043889
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)