Przejdź do
SML1344
AK-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)sulfonyl]-N-(3-nitrophenyl)-benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1344, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C19H21N3O5S/c23-19(20-16-8-6-9-17(14-16)22(24)25)15-7-5-10-18(13-15)28(26,27)21-11-3-1-2-4-12-21/h5-10,13-14H,1-4,11-12H2,(H,20,23)
InChI key
HAYBKCHPEBZNGW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AK-1 is a cell permeable, potent and specific SIRT2 inhibitor that induced proteasomal degradation of the Snail transcription factor.
AK-1 is a cell permeable, potent and specific SIRT2 inhibitor.
AK-1 is a benzylsulfonamide. It acts as avia inhibiting of the nuclear factor-KB (NF-KB) /CSN2 (casein β) pathway.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)