Przejdź do
SML1346
BRD32048
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BRD 32048, N2-(4-Methoxyphenyl)-6-(1-piperidinylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
418,20 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
418,20 zł
Cena katalogowa492,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(NC2=CC=C(OC)C=C2)=NC(CN3CCCCC3)=N1
InChI
1S/C16H22N6O/c1-23-13-7-5-12(6-8-13)18-16-20-14(19-15(17)21-16)11-22-9-3-2-4-10-22/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3,(H3,17,18,19,20,21)
InChI key
PVHJDJWPRZUURH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein.
BRD32048 is a potent inhibitor of ETV1 (ETS variant 1) transcription factor oncoprotein. BRD32048 binds ETV1 directly, modulating both ETV1-mediated transcriptional activity and invasion of ETV1-driven cancer cells.
BRD32048 is a derivative of [1,3,5]triazine. It is found in orally active phosphodiesterase inhibitors (PDE) inhibitors, DHFR (dihydrofolate reductase) inhibitors and phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitors. BRD32048 binds ETS variant 1 (ETV1) and controls transcriptional activity, facilitated by ETV1 and invasion of ETV1-driven cancer cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA068389SAB1412098AV38939
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 6C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
IgG fraction of antiserum
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)