Przejdź do
SML1358
SGI-1027
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ylamino)phenyl)-4-(quinolin-4-ylamino) benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H23N7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C(C=C3)=CC=C3NC4=C(C=CC=C5)C5=NC=C4
InChI
1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34)
InChI key
QSYLKMKIVWJAAK-UHFFFAOYSA-N
Application
SGI-1027 has been used as a DNA methyltransferase inhibitor to study its effects on gene expression during osteogenic differentiation. It has also been used as a DNA methyltransferase 3a inhibitor to study its effects on interleukin-6 (IL-6)-induced loss of forkhead box P3 (Foxp3) gene expression in B-lymphocyte-induced maturation protein 1 (Blimp1)-Treg cells.
Biochem/physiol Actions
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor with IC50 values of 6-13 μM for DNMT3B, DNMT3A and DNMT1. SGI-1027 directly inhibits DNMT activity by competing with the cofactor, S-adenosylmethionine (SAM) in the methylation reaction. SGI-1027 treatment of cancer cell lines induced degradation of DNMT1, but not DNMT3A or DNMT3B, and in RKO cells caused re-expression of the silenced tumor supressor genes p16, MLH1 and TIMP3.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5600113SML1620SML4048
LEI-102 ≥95% (HPLC)
SML4048
LEI-102
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM302, purified immunoglobulin
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is its stability at 2-8 C
    1 answer
    1. This product, when supplied in an unopened vial and stored at 2-8°C, should be stable for 1 year. If stored appropriately as supplied, it is guaranteed for 1 year from the date of shipment.