Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H60N12O11 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
872.97 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A-779 (D-Ala7-Ang-(1-7)) is a potent and selective antagonist of angiotensin (1-7), an endogenous peptide that acts through activation of a non-AT1, non-AT2 receptor, Mas, and opposes the activity of angiotensin. A-779 has an IC50 of 0.3 nM for Mas with negligible affinity for either AT1R or AT2R.
A-779 is a potent and selective antagonist of angiotensin (1-7).
This blocking angiotensin action affects cardiovascular function.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form film |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white | color colorless |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Ile7]-Angiotensin III acetate salt hydrate ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/178/636/8f34b268-6027-405e-8e2b-d391e5de3da0/640/8f34b268-6027-405e-8e2b-d391e5de3da0.png)