Przejdź do
SML1374
Alamandine trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(Ala¹)-Angiotensin I/II (1-7) trifluoroacetate salt, ARVYIHP trifluoroacetate salt, Angiotensin A (1-7) trifluoroacetate salt, H-Ala-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-OH trifluoroacetate salt, L-alanyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-Proline trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H62N12O9 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
855.00 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Alamandine is an endogenous heptapeptide that can be formed from angiotensin A by angiotensin converting enzyme-2 or directly from angiotensin-(1–7) by decarboxylation of its aspartate residue. Alamandine′s activity is similar to Ang-(1–7) rather than that of angiotensin II or angiotensin A. However, Alamandine acts at a different receptor, the Mas-related receptor, MrgD. Alamandine causes vasodilation, and has antifibrosis and antihypertensive activity.
Alamandine is an endogenous heptapeptide with similar activity to Angitensin (1-7), but acting at a different receptor, the Mas-related receptor, MrgD.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)