Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 723,00 zł 614,55 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
614,55 zł
Cena katalogowa723,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CC1)CCN1C2=CC=C(NC3=NC(N(C)C(C=CC=C4)=C4C(N5C)=O)=C5C=N3)C(OCC)=C2
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-4-35-23-15-17(32-13-11-18(33)12-14-32)9-10-20(23)28-26-27-16-22-24(29-26)30(2)21-8-6-5-7-19(21)25(34)31(22)3/h5-10,15-16,18,33H,4,11-14H2,1-3H3,(H,27,28,29)
InChI key
QAPAJIZPZGWAND-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
XMD8-92 is a potent and selective inhibitor of BMK1/ERK5/MAPK7 and DCAMKL1 (DCLK1) kinases, implicated in tumorigenesis.
XMD8-92 is a potent and selective inhibitor of BMK1/ERK5/MAPK7 and DCAMKL1 (DCLK1), kinases implicated in tumorigenesis. XMD8-92 has a Kd of 80 nM for ERK5 and a Kd of 97 nM for DCAMKL1. The next closest targets are DCAMKL2 (190 nM), TNK1 (890 nM), and PLK4 (600 nM). Through inhibition of BMK1 activity, XMD8-92 blocked tumor cell proliferation in vitro in a wide variety of cancer cell lines and significantly inhibited tumor growth in vivo by 95% in mouse studies. XMD8-92 inhibited AsPC-1 human pancreatic cancer cell proliferation and pancreatic tumor xenograft growth via a DCLK1-dependent mechanism.
Other Notes
XMD8-92 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the XMD8-92 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?