Przejdź do
SML1385
Lomitapide
≥98% (HPLC), microsomal triglyceride transfer protein (MTP) inhibitor, powder
Synonim(y):
AEGR-733, BMS-201038, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]9H-fluoren-9-carboxamde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
2652,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H37F6N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
693.72
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
778,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lomitapide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(F)(F)F)C1(C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)CCCCN(CC4)CCC4NC(C5=C(C6=CC=C(C(F)(F)F)C=C6)C=CC=C5)=O
InChI
1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
InChI key
MBBCVAKAJPKAKM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Lomitapide has been used as a microsomal triglyceride transfer protein (MTP) inhibitor to study its effects on very-low-density lipoproteins (VLDL) export in mouse hepatocytes.
Biochem/physiol Actions
Lomitapide is an inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP).
Lomitapide is an inhibitor of microsomal triglyceride transfer protein (MTP). Lomitapide has been shown to be highly effective in reducing LDL-cholesterol and triglycerides, and has been aproved for treatment of homozygous familial hypercholesterolemia.
Lomitapide can lower the secretion of very-low-density lipoproteins (VLDL) and chylomicrons.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)