We only test this product for solubility in methanol and have no data regarding DMSO vs Methanol solubility. Doing a quick Google Search, this supplier states it is soluble in DMSO at 262.5 mg/mL. This is something you can investigate further.
https://www.targetmol.com/compound/arachidonic%20acid
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 781,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
203,00 zł
Nazwa produktu
Arachidonic acid sodium salt from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC)
biological source
Mortierella alpina
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
waxy solid
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[Na])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
InChI key
DDMGAAYEUNWXSI-XVSDJDOKSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (GC) | description ≥99% (GC) | description >95.0% (GC) | description from non-animal source, ≥98.5% (GC) |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay >95.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) |
| form waxy solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arachidonic acid sodium salt from Mortierella alpina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can I dissolve the Arachidonic acid sodium salt (SML1395) in DMSO, rather than Methanol? If yes, does it retain the same potency in DMSO vs Methanol? Any information available on this?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the tolerance range around -20C for the recommended storage temperature of SML1395
1 answer-
The tolerance range for items assigned freezer storage at -20°C is -10 to -25°C.