Przejdź do
SML1419
B32B3
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1H-Indole-3-carboxaldehyde 2-(5,6,7,?8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)hydrazone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
251,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
251,60 zł
Cena katalogowa296,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C(NN=CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=NC=N4)=C4SC5=C1CCCC5
InChI
1S/C19H17N5S/c1-3-7-15-13(5-1)12(9-20-15)10-23-24-18-17-14-6-2-4-8-16(14)25-19(17)22-11-21-18/h1,3,5,7,9-11,20H,2,4,6,8H2,(H,21,22,24)
InChI key
AKDKHZVFMAWBFX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor that suppresses xenograft tumor growth. B32B3 potently inhibits VprBP dependent formation of phosphorylated histone H2A on threonine 120 (H2AT120p).
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU164451
description
≥95% (HPLC)
description
targeting mouse Vprbp
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
light yellow to dark yellow
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)