Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2nc[nH]c2)CCSC)CCCNC(=N)N)CO)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1nc[nH]c1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(
InChI
1S/C74H131N29O18S2/c1-38(2)27-51(66(115)100-53(30-43-32-84-37-90-43)67(116)99-52(28-39(3)4)68(117)103-57(40(5)6)70(119)97-45(15-10-11-21-75)61(110)95-46(16-12-22-85-72(77)78)62(111)98-50(71(120)121)18-14-24-87-74(81)82)92-56(106)33-88-60(109)54(34-104)101-65(114)48(19-25-122-8)93-58(107)41(7)91-69(118)55(35-105)102-63(112)47(17-13-23-86-73(79)80)96-64(113)49(20-26-123-9)94-59(108)44(76)29-42-31-83-36-89-42/h31-32,36-41,44-55,57,104-105H,10-30,33-35,75-76H2,1-9H3,(H,83,89)(H,84,90)(H,88,109)(H,91,118)(H,92,106)(H,93,107)(H,94,108)(H,95,110)(H,96,113)(H,97,119)(H,98,111)(H,99,116)(H,100,115)(H,101,114)(H,102,112)(H,103,117)(H,120,121)(H4,77,78,85)(H4,79,80,86)(H4,81,82,87)/t41-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,57-/m0/s1
InChI key
YJAHUEAICBOBTC-CSVPVIMBSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form lyophilized | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?