Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C=CC=C1)=C1/C=C2C(C=CC=C3)=C3C4=C\2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C20H13NO3/c22-20-8-4-1-5-13(20)11-18-16-7-3-2-6-15(16)17-10-9-14(21(23)24)12-19(17)18/h1-12,22H/b18-11+
InChI key
PEYKRJBXACUOOB-WOJGMQOQSA-N
Biochem/physiol Actions
SMBA1 is a potent and selective Bax agonist.
Small-molecule Bax agonists 1 (SMBA1) is a potent and selective Bax agonist that binds to Bax, induces conformational change which blocks Bax S184 phosphorylation. SMBA1 induces apoptosis in cancer cells and suppresses lung tumor growth in vivo without significant normal tissue toxicity. SMBA1 does not bind to other B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) family members.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?