Przejdź do
SML1502
Pyrazofurin
≥98% (HPLC), OMP decarboxylase inhibitor, powder
Synonim(y):
4-Hydroxy-5-β-D-ribofuranosyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, Pirazofurin, Pyrazomycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pyrazofurin, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -49 to -39°, c = 0.5 in H2O
color
white to light brown
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=NNC(C(N)=O)=C2O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c10-9(17)4-6(15)3(11-12-4)8-7(16)5(14)2(1-13)18-8/h2,5,7-8,12-14,16-17H,1,10H2/b9-4-/t2-,5-,7-,8+/m1/s1
InChI key
CUVZEMGCUKKNOR-LNTXVZDSSA-N
Biochem/physiol Actions
Pyrazofurin is an orotidine-5′-monophosphate decarboxylase (ODCase, OMP decarboxylase) inhibitor that exhibit potent antiviral, anti-malarial and anti-trypanosomes activities.
Pyrazofurin is an orotidine-5′-monophosphate decarboxylase (ODCase, OMP decarboxylase) inhibitor.
Pyrazofurin serves as an effective drug against HIV (human immuno virus), vaccinia virus, West Nile viral infection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0195SML0076A2385
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to tan
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I am curious if the Pyrazofurin (SML1502) would work well in cell culture work ? Or du you suggest better options ? Best regard Janni
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability for in vitro or in vivo applications. However, a review of the references cited on the product page reveal that this material has been used successfully in both formats. Please see the link below to review a cell culture specific citation:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8056518/