Przejdź do
SML1504
Tegaserod maleate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-hydrazinecarboximidamide maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
462,40 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
1878,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N5O · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
462,40 zł
Cena katalogowa544,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(NCCCCC)N/N=C/C1=CNC2=C1C=C(OC)C=C2.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-11+;2-1-
InChI key
CPDDZSSEAVLMRY-FEQFWAPWSA-N
Gene Information
human ... HTR4(3360)
Application
Tegaserod maleate has been used to study its cytotoxic effects on human astrocytes and to study its effects as an anti-glioblastoma agent.
Biochem/physiol Actions
Tegaserod is a potent full agonist at serotonin 5-HT4 receptors with an EC50 of 7 nM.
Tegaserod is a serotonin 5-HT4 agonist.
It stimulates neurotransmitter release from enteric nerves and regularizes gastrointestinal function. Tegaserod has been used to treat irritable bowel syndrome associated with constipation and chronic constipation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)