Przejdź do
SML1514
SirReal2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4,6-Dimethyl-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-N-(5-naphthalen-1-ylmethyl-thiazol-2-yl)-acetamide, SirReal 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N4OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NC(SCC(NC2=NC=C(S2)CC3=CC=CC4=C3C=CC=C4)=O)=NC(C)=C1
InChI
1S/C22H20N4OS2/c1-14-10-15(2)25-22(24-14)28-13-20(27)26-21-23-12-18(29-21)11-17-8-5-7-16-6-3-4-9-19(16)17/h3-10,12H,11,13H2,1-2H3,(H,23,26,27)
InChI key
MENNDDDTIIZDDN-UHFFFAOYSA-N
Application
Sirtuin-rearranging ligand 2 (SirReal2) has been used as a positive control to evaluate in vivo sirtuin 2 (SIRT2) inhibition by RK-9123016 and NPD11033.
Biochem/physiol Actions
SirReal2 is a potent and selective inhibitor of Sirt2, an NAD-dependent lysine deacetylase that has been implicated in the pathogenesis of cancer, inflammation, and neurodegeneration. SirReal2 has an IC50 value of 140 nM and is >1000-fold selective for Sirt2 over Sirt1 and Sirt3. SirReal2 is believed to act through a ligand-induced structural rearrangement of the active site, binding at an adjacent pocket to lock Sirt2 in an open conformation. SirReal2 caused to tubulin hyperacetylation in HeLa cells and destabilization of the checkpoint protein BubR1, consistent with Sirt2 inhibition.
SirReal2 is a potent and selective inhibitor of Sirt2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU017211
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Sirt2
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)