Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H72N4O · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
588.99 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Claramine trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
Claramine is a protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor, an analog of Trodusquemine. Like Trodusquemine, Claramine is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTB1B), and not its closest related phosphatase TC-PTP. Claramine activated insulin signaling, increasing phosphorylation of insulin receptor-β (IRβ), Akt and GSK3β. It improved insulin sensitivity, restoring glycemic control in diabetic mice, and caused weight loss by suppressing food intake.
Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor
Claramine is a more conveniently-manufactured lead compound for the derivation of therapeutic agents. It is believed to be useful for the treatment of type II diabetes. Claramine is capable of crossing blood brain barrier (BBB) and is thought to mediate its action through hypothalamus, which is responsible for maintaining metabolic homeostasis. Claramine A1 is found effective against multidrug resistant bacteria and nosocomial diseases.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?