Przejdź do
SML1547
RN-9893
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-(4-Isopropylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
383,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23F3N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(=O)(N2CCN(C(C)C)CC2)=O)C=C1)C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C21H23F3N4O5S/c1-14(2)26-9-11-27(12-10-26)34(32,33)17-6-4-16(5-7-17)25-20(29)18-8-3-15(21(22,23)24)13-19(18)28(30)31/h3-8,13-14H,9-12H2,1-2H3,(H,25,29)
InChI key
KORKKQLDGMHNKO-UHFFFAOYSA-N
General description
RN-9893 is a small, orally bioavailable antagonist of TRPV4 (transient receptor potential subfamily V4. It is a tri-substituted benzamide compound.
Biochem/physiol Actions
RN-9893 is a potent and selective antagonist of the Transient Receptor Potential ion channel TRPV4.
RN-9893 is a potent and selective antagonist of the Transient Receptor Potential ion channel TRPV4. RN-9893 has IC50 values of 420 nM, 660 nM, and 320 nM for human, rat and mouse TRPV4 receptors, respectively. RN-9893 shows excellent selectivity over related TRP receptors with no inhibition of TRPV1 at a concentration of 10 μM, an IC50 >30 μM against TRPV3, an IC50 of approximately 30 μM against TRPM8, and also good selectivity using 54 binding assays against common biological targets.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)