Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł 2507,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11ClN4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tipiracil hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.ClC1=C(CN2C(CCC2)=N)NC(NC1=O)=O
InChI
1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H
InChI key
KGHYQYACJRXCAT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMP(1890)
Biochem/physiol Actions
Tipiracil is an inhibitor of thymidine phosphorylase.
Tipiracil is an inhibitor of thymidine phosphorylase. Tipiracil is used in combination with trifluridine as TAS-102 for the treatment of refractory metastatic colorectal cancer. Tipiracil increases the bioavailability of trifluridine by blocking the enzyme that would otherwise protect the tumors by metabolizing trifluridine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?