Przejdź do
SML1554
S3QEL 2
superoxide production inhibitor, powder
Synonim(y):
1-(3,4-Dimethylphenyl)-N,N-dipropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S3QEL 2,
form
powder
Quality Segment
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
S3QEL 2 is a selective inhibitor of superoxide production from the outer Q-binding site of mitochondrial respiratory complex site III (IIIQo) without altering oxidative phosphorylation.
S3QEL 2 is a selective inhibitor of superoxide production from the outer Q-binding site of mitochondrial respiratory complex site III (IIIQo) without altering oxidative phosphorylation. Site IIIQo is the primary source of mitochondrial reactive oxygen species (ROS) and has been implicated in a broad range of ROS-mediated signaling and pathology. S3QEL 2 lowered HIF-1α induction, protected against ROS-induced, JNK-mediated cell stress in pancreatic beta-cells, and decreased the oxidative stress-induced apoptosis that limits the yield of functional β-cells from intact islets.
S3QEL 2, a cell permeable substituted allopurinol, is also known as 1-(3,4-Dimethylphenyl)-N,N-dipropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)