Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł 425,85 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14F3NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
425,85 zł
Cena katalogowa501,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c2c(c(ccc2)C(=S)N(CC(=O)O)C)ccc1OC
InChI
1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
LUBHDINQXIHVLS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tolrestat is an orally active and potent aldose reductase inhibitor. Studies have also shown that it reduces RBC (red blood cells) sorbitol levels in rats.
Tolrestat is considered to be effective in treating the consequences of diabetes including neuropathy, nephropathy, retinopathy and esophageal motility and vibration perception. Tolrestat is also believed to have lesser or no toxic effects.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to beige | color off-white to light brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?