Przejdź do
SML1605
OTX015
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide, 4-(4-chlorophenyl)-N-(4-hydroxyphenyl)-2,3,9-trimethyl-, (6S)-, OTX-015
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22ClN5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC(C=C1)=CC=C1O)C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C(SC(C)=C4C)=C4C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2
InChI
1S/C25H22ClN5O2S/c1-13-14(2)34-25-22(13)23(16-4-6-17(26)7-5-16)28-20(24-30-29-15(3)31(24)25)12-21(33)27-18-8-10-19(32)11-9-18/h4-11,20,32H,12H2,1-3H3,(H,27,33)/t20-/m0/s1
InChI key
GNMUEVRJHCWKTO-FQEVSTJZSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
OTX015 is a potent inhibitor of the BET bromodomain proteins 2, 3, and 4 (BRD2/3/4).
OTX015 is a potent inhibitor of the BET bromodomain proteins 2, 3, and 4.
It binds to bromodomain and extra-terminal domain (BET) proteins and inhibits their binding to the chromatin. This in turn prevents gene transcription. OTX015 has been shown to inhibit proliferation of cells in haematological malignancies.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)