Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł 1504,50 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5840,00 zł 4964,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10BrN5O6PS · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
1504,50 zł
Cena katalogowa1770,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(N([C@@H]3O[C@H](CO[P@@](O4)([O-])=S)[C@@H]4[C@H]3O)C(Br)=N2)N=C(N)N1.[Na+]
InChI
1S/C10H11BrN5O6PS.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(21-8)1-20-23(19,24)22-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,24)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-,23-;/m1./s1
InChI key
CHTSSROWUAICIL-GMKUFTCMSA-M
Biochem/physiol Actions
Rp-8-bromo-cGMPS is a cell permeable cGMP analog that blocks cGMP-dependent protein kinase (cGK, G-kinase, Protein Kinase G, PKG). Rp-8-bromo-cGMPS is resistant to hydrolysis by phosphodiesterases and binds cGK without activating it, resulting in competitive inhibition.
Rp-8-bromo-cGMPS is a cell permeable cGMP analog.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?