Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł 1538,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6ClF2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=CC=C(F)C(F)=C1)NC2=CN=C(Cl)N=C2
InChI
1S/C11H6ClF2N3O/c12-11-15-4-7(5-16-11)17-10(18)6-1-2-8(13)9(14)3-6/h1-5H,(H,17,18)
InChI key
IIBSHMFXVWTQSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ICA-069673 is an orally active, potent and selective KV7.2/KV7.3 (KCNQ2/Q3) channel opener that is active in rodent epilepsy models.
ICA-069673 is an orally active, potent and selective KV7.2/KV7.3 (KCNQ2/Q3) channel opener.
ICA-069673 has higher selectivity towards KV7.2/KV7.3 heterodimeric channels than KV7.3/KV7.5 channels. ICA-069673 is considered as a part of gating modifiers.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?