Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.41
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
609,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tazarotenic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CCSC2=C1C=C(C#CC3=CC=C(C(O)=O)C=N3)C=C2
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-19(2)9-10-23-17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
IQIBKLWBVJPOQO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR) that binds to RARα, RARβ, and RARγ. Tazarotenic acid relatively selective activates RARβ and RARγ. Tazarotenic acid is a first xenobiotic substrate of human retinoic acid hydroxylase CYP26A1 and CYP26B1.
Tazarotenic acid, an active metabolite of tazarotene, is a potent and selective agonist of the retinoid receptor (RAR).
Tazarotene is transformed to tazarotenic acid with the help of esterases. Tazarotenic acid regulates the pathogenic aspects of psoriasis through normalizing abnormal keratinocyte differentiation. It possesses strong anti-hyperproliferative effects in skin and reduces inflammation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?