Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
243-569-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble ≥1 mg/mL, methanol: soluble ≥1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
InChI key
BYFMCKSPFYVMOU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... XDH(7498)
Biochem/physiol Actions
Bendazac (or bendazolic acid) is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain. Bendazac is an anti-denaturant drug for cataract and other condensation diseases. In addition, Bendazac has been used in studies related to potential treatment and pevention of ischemia and reperfusion syndromes, and was found to inhibit only reversible and irreversible xanthine oxidase.
Bendazac is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description PESTANAL®, analytical standard |
| form powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility methanol: soluble ≥1 mg/mL, DMSO: soluble ≥1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... XDH(7498) | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?