Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 396,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C(SC)NCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C11H12N2S2/c1-15-11(14)13-7-8-6-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-6,12H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QYKQWFZDEDFELK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brassinin is a phytoalexin isolated from cruciferous vegetables that exhibits anticancer, chemopreventive, antiproliferative and antifungal activities.
Brassinin is a phytoalexin isolated from cruciferous vegetables that exhibits anticancer, chemopreventive, antiproliferative and antifungal activities. In lung cancer cells, brassinin inhibits constitutive and IL-6-inducible STAT3 signaling through modulation of PIAS-3 and SOCS-3. It appears that brassinin induces apoptosis in PC-3 prostate cancer cells via the suppression of PI3K/Akt/mTOR/S6K1 signaling.
Other Notes
air sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description tube, Cu63%/Zn37%, length 500 mm, outside diameter 3.17 mm, wall thickness 0.455 mm |
| form powder | form powder | form - | form tubes |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?