Przejdź do
SML1638
VX-745
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(2,4-difluorophenylthio)-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
398,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H9Cl2F2N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
398,65 zł
Cena katalogowa469,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=C(SC2=NN(C=N3)C(C=C2)=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=CC(F)=C1
InChI
1S/C19H9Cl2F2N3OS/c20-11-2-1-3-12(21)17(11)18-14-5-7-16(25-26(14)9-24-19(18)27)28-15-6-4-10(22)8-13(15)23/h1-9H
InChI key
VEPKQEUBKLEPRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Biochem/physiol Actions
VX-745 is a selective blood-brain barrier penetrant inhibitor of p38 MAPKα.
VX-745 is a selective blood-brain barrier penetrant inhibitor of p38 MAPKα. VX-745 showed 20-fold selectivity for p38α over p38β and a Ki value of 220 nM. VX-745 has been shown to reduce inflammation in an arthritic (AIA) mouse model and to improve performance in aged rats.
Other Notes
VX-745 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the VX-745 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2493SAB5600059SAB4500491
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM245, purified immunoglobulin
description
affinity isolated antibody
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)