Przejdź do
SML1648
24(S)-Hydroxycholesterol
≥98% (HPLC), cholesterol metabolite, powder
Synonim(y):
24S-Hydroxycholesterol, 5-Cholesten-3β,24(S)-diol, Cerebrosterin, Cerebrosterol, Cholest-5-ene-3β,24-diol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
1972,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
24(S)-Hydroxycholesterol, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -45 to -52°, c = 1 in chloroform-d
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@H](O)C(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
IOWMKBFJCNLRTC-XWXSNNQWSA-N
Biochem/physiol Actions
24(S)-Hydroxycholesterol is the major brain metabolite formed from cholesterol in the brain and is important for brain cholesterol homeostasis in addition to being an an endogenous agonist of the nuclear liver X receptors (LXRs).
24(S)-Hydroxycholesterol is the major brain metabolite formed from cholesterol in the brain and is important for brain cholesterol homeostasis in addition to being an an endogenous agonist of the nuclear liver X receptors (LXRs). Impairment of brain cholesterol metabolism has been associated with several neurodegenerative diseases, including multiple sclerosis, Alzheimer′s, and Huntington diseases. The exact role role of 24(S)-Hydroxycholesterol is unclear, and it may have differing effects depending on concentration. Low concentrations can protect neuronal cells against oxidative stress, while high concentrations induce necroptosis-like neuronal cell death. 24(S)-Hydroxycholesterol has also been found to be a potent allosteric modulator of N-methyl-d-aspartate receptors, potentiating NMDAR-mediated EPSCs in rat hippocampal neurons with an EC50 of 1.2 μM.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
700061P700071PH5884
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 24(S)-Hydroxycholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How the powder should be resuspended? 
    1 answer
    1. The solvents recommended for this compound are as follows:
      DMF: 2 mg/ml
      DMSO: 3 mg/ml
      Ethanol: 20 mg/ml
      Ethanol:PBS (pH 7.2)(1:2): 0.3 mg/ml