Przejdź do
SML1708
JNJ-47965567
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(Phenylthio)-N-[[tetrahydro-4-(4-phenyl-1-piperazinyl)-2H-pyran-4-yl]methyl]-3-pyridinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1(CCOCC1)N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)C4=CC=CN=C4SC5=CC=CC=C5
InChI
1S/C28H32N4O2S/c33-26(25-12-7-15-29-27(25)35-24-10-5-2-6-11-24)30-22-28(13-20-34-21-14-28)32-18-16-31(17-19-32)23-8-3-1-4-9-23/h1-12,15H,13-14,16-22H2,(H,30,33)
InChI key
XREFXUCWSYMIOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
JNJ-47965567 is a potent P2X7 antagonist with high affinity for the rat receptor (pKi = 8.7). It is centrally available after systemic injection with a superior brain:plasma distribution compared to other available P2X7 antagonists. JNJ-47965567 was shown to suppress epileptic seizures in a mouse model of epilepsy. It appears to have a disease modifying effect since spontaneous seizure rates did not increase once treatment with JNJ-477965567 was stopped.
P2X7 antagonist
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)