Przejdź do
SML1710
Talniflumate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
332,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1351,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13F3N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
332,35 zł
Cena katalogowa391,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4c3cccc4
InChI
1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26)
InChI key
ANMLJLFWUCQGKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Talniflumate is an orally available, potent and selective inhibitor of core mucin-synthesizing enzyme GCNT3 (core 2 b-1,6 N-acetylglucosaminyltransferase). Talniflumate decreases GCNT3 expression and production of mucins in vivo and in vitro. Talniflumate improves responsiveness of pancreatic tumors to gefitinib. Talniflumate is a potent calcium-activated chloride channel (CaCC) blocker.
Talniflumate is an orally available, potent and selective inhibitor of core mucin-synthesizing enzyme GCNT3.
Talniflumate is a phthalidyl ester of niflumic acid. It acts as an anti-inflammatory molecule and a mucoregulator. Talniflumate is used as a potent therapeutic for cystic fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Talniflumate also inhibits the calcium-activated chloride channel hCLCA function, which is involved in mucus overproduction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
JN0001
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)