Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H33N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C(C(C(C2=CC=NC=C2)N3CCCN4CCOCC4)=C(O)C3=O)=O)=CC=C1OCC5=CC=CC=C5
Biochem/physiol Actions
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9).
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9). PCSK9 binds to the LDL receptor, preventing it from removing LDL cholesterol from the blood. SBC-115076 was shown to inihbit PCSK9, blocking LDLR degradation in HEK293T cells expressing PCSK9 and to increase the uptake of LDL by liver cells in vitro. SBC-115076 lowered cholesterol levels in mice fed a high fat diet.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form buffered aqueous solution | form - | form buffered aqueous glycerol solution |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?