Przejdź do
SML1719
BPC 157 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
BPC-157, Booly Protection Compound 15, GEPPPGKPADDAGLV, Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H98N16O22 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1419.54 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N4[C@@H](CCC4)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](NC(=O)CN)CCC(=O)O
InChI key
HEEWEZGQMLZMFE-RKGINYAYSA-N
Biochem/physiol Actions
BPC 157 is a stable gastric pentadecapeptide that exhibit anti-ulcer and wounds/fistulas healing properties.
BPC 157 is a stable gastric pentadecapeptide that exhibit anti-ulcer and wounds/fistulas healing properties. BPC 157 reduces immediate and delayed damage induced brain trauma and improves nerve regeneration after transection. BPC 157 displays antianxiety and antidepressant effects. It appears that BPC 157 promotes proliferation, migration, and tube formation of human umbilical vein endothelial cells through activation of ERK1/2 phosphorylation.
BPC 157 is a gut peptide and possesses free radical scavenging activity. This peptide stimulates nitric oxide synthase generation and therefore offers gastric cytoprotection. Unlike other peptides, BPC 157 is effective without a carrier. It participates in muscle healing and is used in the treatment of gastrocnemius muscle complex.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)