Przejdź do
SML1722
LUF5834
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-4-(4-hydroxyphenyl)-6-(1H-imidazol-2-ylmethylsulfanyl)pyridine-3,5-dicarbonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12N6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C#N)C(SCC3N=CC=N3)=N1
InChI
1S/C17H12N6OS/c18-7-12-15(10-1-3-11(24)4-2-10)13(8-19)17(23-16(12)20)25-9-14-21-5-6-22-14/h1-6,24H,9H2,(H2,20,23)(H,21,22)
InChI key
OFHKDLYFKPBXER-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LUF5834 is a potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist with an EC50 value of 12 nM and 45-fold selectivity over the adenosine A3 receptor.
Potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1589P
description
≥98% (HPLC)
description
Chemicon®, from rabbit
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)