Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to purple
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(S(NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2)(=O)=O)C=C1
InChI key
CVKBYFCJQSPBOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A cell-permeable compound that targets β-catenin via direct affinity interaction within the C-terminal two thirds (a.a. 301-670) of the Armadillo repeat region (a.a. 136–686), inducing β-catenin ubiquitination and proteasomal degradation (Eff. conc. 1.25-5 μM in DLD-1, SW480 and LS174T cultures). MSAB selectively inhibits against Wnt sginaling-dependent proliferation of cancer cells (IC50 <6 μM), while exhibiting little efficacy in Wnt-independent cultures (<10% inhibition at 10 μM). Likewise, daily intraperitoneal injection (10-20 mg/kg/day) is efficacious in suppressing the expansion of established tumors from HCT116, HT115, and H23 xenografts in mice, while exhibiting little efficacy against the Wnt-independent H460 tumor growth.
A cellular β-catenin degradation inducer with anti-proliferation efficacy against Wnt-dependent cancer growth both in vitro and in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description natural, 75% | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard |
| assay ≥95% (HPLC) | assay 75% | assay ≥90.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| form powder | form - | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color off-white to purple | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?