Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17NO2S2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CC1=C(OC)C=CC(/C=C2SC(NC\2=O)=S)=C1
InChI
1S/C16H17NO2S2Si/c1-19-13-6-5-11(9-12(13)7-8-22(2,3)4)10-14-15(18)17-16(20)21-14/h5-6,9-10H,1-4H3,(H,17,18,20)/b14-10-
InChI key
JHFDWHHUUUMRLK-UVTDQMKNSA-N
Biochem/physiol Actions
A thioxothiazolidinone that specifically targets newly synthesized cellular DYRK1A, but not DYRK1B or DYRK2, for proteasomal degradation.
FINDY is a cell-permeable thioxothiazolidinone derivative that specifically targets newly synthesized cellular DYRK1A, but not DYRK1B or DYRK2, for proteasomal degradation by suppressing DYKR1A intramolecular Ser97 autophosphorylation, a necessary event for folding/maturation of newly translated DYRK1A. Unlike INDY and other ATP-competitive DYRK inhibitors, FINDY is ineffective against the kinase activity of DYRK1A, DYRK1B, DYRK2, or DYRK3 (IC50 >10 μM) and inhibits only five kinases (GSK3β, MARK4, PIM1, PIM3, PLK3) by over 75% at 10 μM among a panel of 271 other kinases. FINDY (2.5 μM) is shown to selectively rescue the developmental defect of Xenopus embryos induced by the overexpression of DYRK1A, but not DYRK1B, while INDY prodrug (2.5 μM) treatment indiscriminately prevents defect caused by both DYRK1A and DYRK1B expression.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color light yellow to dark yellow | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?