Przejdź do
SML1761
AA-CW236
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(2-(5-(Chloromethyl)-4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)ethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
1649,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16ClF3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1649,00 zł
Cena katalogowa1940,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CCN2N=NC(C3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=C2CCl)C(C)=NO1
InChI
1S/C17H16ClF3N4O2/c1-10-14(11(2)27-23-10)7-8-25-15(9-18)16(22-24-25)12-3-5-13(6-4-12)26-17(19,20)21/h3-6H,7-9H2,1-2H3
InChI key
MPDMMSRZEHOFPA-UHFFFAOYSA-N
Application
AA-CW236 has been used as an inhibitor of m6G DNA methyltransferase in mouse embryo fibroblasts.
Biochem/physiol Actions
AA-CW236 is a cell-permeable chloromethyl triazole (CMT) derivative that acts as a non-pseudosubstrate inhibitor against human O(6)-alkylguanine DNA methyltransferase (MGMT) by targeting MGMT active site Cys145 for covalent modification (KI = 24 nM, kinact = 0.03/min), displaying little affinity toward cysteines from other cellular proteins. AA-CW236 pretreatment (1 μM) effectively prevents MGMT from repairing DNA damage, causing significantly more upregulated O6-alkylguanine accumulation than the pseudosubstrate inhibitor Lomeguatrib (1 μM) when co-administered with the DNA-alkylating agent Temozolomide/TMZ (300 μM) in MCF-7 cells. Likewise, AA-CW236 is shown to boost TMZ toxicity in Caco-2 cultures (IC50 = 227 and 673 μM, respectively, with or without 3 μM AA-CW236 co-treatment).
AA-CW236 is a cell-permeable chloromethyl triazole (CMT) derivative that acts as a non-pseudosubstrate inhibitor against human O(6)-alkylguanine DNA methyltransferase (MGMT).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0586HPA032135SAB5700650
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
-
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL protein, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)