Przejdź do
SML1766
Diphyllin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4-hydroxy-6,7-dimethoxy-naphtho[2,3-c]furan-1(3H)-one, NSC 309691
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C2C(C(OC2)=O)=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=CC(OC)=C(OC)C=C51
InChI
1S/C21H16O7/c1-24-15-6-11-12(7-16(15)25-2)20(22)13-8-26-21(23)19(13)18(11)10-3-4-14-17(5-10)28-9-27-14/h3-7,22H,8-9H2,1-2H3
InChI key
VMEJANRODATDOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Diphyllin, a major glycoside compound, is a plant-derived lignan. It is present in Cleistanthus collinus.
Application
Diphyllin has been used to study its antibacterial and antibiofilm activities against fish pathogens.
Biochem/physiol Actions
Diphyllin has shown potential to be used in a novel treatment for bone problems characterized by excessive resorption.
Diphyllin is a natural arylnaphthalene that exhibits potent anticancer and antiviral activities.
Diphyllin is a natural arylnaphthalene that exhibits potent anticancer and antiviral activities. It is a potent inhibitor of vacuolar H(+)-ATPase (V-ATPase) that inhibits lysosomal acidification in osteoclasts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1755P3800000
Proxyphylline European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P3800000
Proxyphylline
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.), alcohol: insoluble
solubility
-
color
white to light brown
color
white to off-white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)