Przejdź do
SML1769
Cyclotraxin-B trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
CNPMGYTKEGC (Modifications: Disulfide bridge between 1 - 11), L-Cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-methionylglycyl-L-tyrosyl-L-threonyl-L-lysyl-L-a-glutamylglycyl-L-cysteine, cyclic (1>11)-disulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H73N13O17S3 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1200.37 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C1)C(=O)O)CCC(=O)O)CCCCN)[C@H](O)C)Cc3ccc(cc3)O)CCSC)CC(=O)N)N
InChI
1S/C48H73N13O17S3/c1-24(62)39-46(75)58-28(6-3-4-15-49)43(72)56-29(12-13-38(67)68)41(70)52-21-37(66)55-33(48(77)78)23-81-80-22-27(50)40(69)59-32(19-35(51)64)47(76)61-16-5-7-34(61)45(74)57-30(14-17-79-2)42(71)53-20-36(65)54-31(44(73)60-39)18-25-8-10-26(63)11-9-25/h8-11,24,27-34,39,62-63H,3-7,12-23,49-50H2,1-2H3,(H2,51,64)(H,52,70)(H,53,71)(H,54,65)(H,55,66)(H,56,72)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,69)(H,60,73)(H,67,68)(H,77,78)/t24-,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,39+/m1/s1
InChI key
JLBMMJHZUYBFGX-ZHTCEXBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Cyclotraxin-B is a potent and selective Trk B (BDNF/NT-3) receptor inhibitor.
Cyclotraxin-B is a potent and selective Trk B (BDNF/NT-3) receptor inhibitor. Cyclotraxin-B prevents receptor activation by BDNF without interfering with BDNF binding. Cyclotraxin-B has an IC50 value < 1 nM. In rodent studies Cyclotraxin-B, sometimes fused with tat-protein for increased brain permeability, has been shown to have anxiolytic properties, prevent cold hypersensitivity induced by BDNF, and to reduce cocaine self-administration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89545PHL80453PHL83334
Fraxin phyproof&#174; Reference Substance
PHL89545
Fraxin
Fraxinellone phyproof&#174; Reference Substance
PHL80453
Fraxinellone
Fraxinol phyproof&#174; Reference Substance
PHL83334
Fraxinol
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
film
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)