Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C(C(NC3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)=C(C)N1
InChI key
JQVNMIXFWKEYQJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (FFAR2).
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (GPR43/Free Fatty Acid Receptor 2, FFAR2) that increases the cyclic AMP level and regulates and reduces acetate-induced cytoplasmic Ca2+ level. BTI-A-404 regulates the downstream signaling pathways of GPR43, including ERK, p38 MAPK, and NF-KB. BTI-A-404 stimulates GLP-1 release.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| form powder | form buffered aqueous solution | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?