Przejdź do
SML1795
Tenofovir
≥98% (HPLC), DNA chain terminator, powder
Synonim(y):
(R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, (R)-PMPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N5O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.21
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tenofovir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -20 to -26°, c = 0.5 in 1 M HCl
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(CO[C@H](C)CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)(O)=O
InChI
1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
InChI key
SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Tenofovir is a nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor (nRTI) that causes premature termination of DNA transcription.
Tenofovir is a nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor (nRTI) that causes premature termination of DNA transcription. Tenofovir is an antiretroviral used for HIV treatment and prevention.
Tenofovir has a low oral bioavailability. Hence, it is available as a prodrug called tenofovir disoproxil fumarate. Once ingested, tenofovir disoproxil fumarate is hydrolyzed to tenofovir and phosphorylated. This is then incorporated into the viral DNA which leads to chain termination. Tenofovir is also effective against hepatitis B virus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1794SML3219SML2803
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)