Przejdź do
SML1809
PPTN trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC), P2Y14 receptor antagonist, powder
Synonim(y):
4-[4-(4-Piperidinyl)phenyl]-7-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
2669,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H24F3NO2 · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PPTN trifluoroacetate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC2=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=CC=C2C(C4=CC=C(C5CCNCC5)C=C4)=C1)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C29H24F3NO2.C2HF3O2/c30-29(31,32)25-8-5-19(6-9-25)22-7-10-26-23(15-22)16-24(28(34)35)17-27(26)21-3-1-18(2-4-21)20-11-13-33-14-12-20;3-2(4,5)1(6)7/h1-10,15-17,20,33H,11-14H2,(H,34,35);(H,6,7)
InChI key
UAHMBIXBIRLMAG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PPTN is a P2Y14 receptor antagonist.
PPTN is a very potent (IC50 = 1 nM) P2Y14 receptor antagonist that does not interact with any other P2Y receptor at concentrations up to 10 μM. PPTN blocks UDP-glucose inhibition of forskolin-induced cAMP accumulation, and neutrophil chemotaxis towards UDP-glucose gradients with nM potency.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0005764M1HPA073913AMAB92060
description
≥98% (HPLC)
description
clone 5C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL15628, purified antibody (Protein A)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)