Przejdź do
SML1813
Ani9
≥98% (HPLC), Anoctamin1 (ANO1) inhibitor, powder
Synonim(y):
(4-Chloro-2-methylphenoxy)-acetic acid [(2-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-[(2-methoxyphenyl)methylideneamino]-acetamide, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-acetic acid 2-[(2-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.78
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ani9,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(OCC(NN=CC2=C(OC)C=CC=C2)=O)C=CC(Cl)=C1
InChI key
KDALDZRKOBJXIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ani9 has been used to find out the inappropriate modulation of the membrane protein functions that are involved in the 198 ADGRG2- or Gq-mediated regulation of fluid reabsorption in the efferent ductules.
Biochem/physiol Actions
Ani9 is a potent and highly selective anoctamin1 (ANO1)/transmembrane protein 16A (TMEM16A) inhibitor that completely inhibited ANO1 chloride current with submicromolar potency. Ani9 does not affect the intracellular calcium signaling and CFTR chloride channel activity.
Ani9 is a potent and highly selective anoctamin1 (ANO1)/transmembrane protein 16A (TMEM16A) inhibitor.
2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-N-[(2-methoxyphenyl)methylideneamino]-acetamide (Ani9), the most potent inhibitor, is the structural analog of Ani7. It may be considered as a novel candidate for drug therapy of cancer, hypertension, pain, diarrhea and asthma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB56000342
description
-
description
clone RM440, affinity purified immunoglobulin
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)